Läs mer
Heathrow Scientific™ Avfallspåsar för biologiska risker
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Produkttyp:
Avfallspåse för biohazard avfallsbänk
Väskhållare
Kapacitet (metrisk):
2 l
9 l
19 l
40 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 500
Beskrivning
- Biohazard uppsamlingspåse
- Varningssymbol och försiktighetsåtgärder för biologiska faror tryckta på engelska, spanska och franska
- Inkluderar en indikatorlapp som mörknar när den autoklaveras
- Autoklaverbar till 250 °F (121 °C)
- Disponibel
- HS10044H påshållare är ENDAST för användning med HS10320 2 L påse
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 10,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 40 l |
| Färg | Rött |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Avfallshantering av biologiska faror |
| För användning med (utrustning) | Autoklavera |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| Visa mer |