Läs mer
Bel-Art™ Biofarliga avfallspåsar med eller utan varningsetikett
Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B):
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
Färg:
Genomskinligt
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Ekonomisk, säker kassering av använda pipetter, petriskålar, cellodlingsplattor med flera brunnar, cellodlingsflaskor, odlingsplattor, membranfilter och annat biologiskt farligt avfall
- Dessa genomskinliga biofarliga påsar av polypropenplast är 0,03 mm (1,5 mil) tjocka
- Passera ASTM 1709 Dart Impact och ASTM 1922 Rivhållfasthetstest
- Hög temperatur autoklaverbar vid maximalt 135 °C (275 °F)
- Kan även användas som konventionella papperskorgar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D1709-98 |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Design | Biofarasymbol med steriliseringsplåster |
| Kapacitet (engelska) | 3 gal. |
| Färg | Klart |
| Mått (L x B) | 24 x 12 tum. (61 x 30 cm) |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Längd (metrisk) | 61 cm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |