Läs mer
Sartorius™ Biohit™ Proline enkanaliga mekaniska pipetter
Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
0,2 till 2,5μ L
0,5 till 10μ l
2 till 20μ l
5 till 50μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lätt vikt med hög noggrannhet och precision för användning av proffs
- Brett utbud av pipetter med justerbara eller fasta volymområden
- Enkel volyminställning med klickstoppmekanism
- Avslappnat grepp med ergonomiskt fingerstöd
- Minskad risk för kontaminering med Safe-Cone-filter tillgängliga
- Kompatibel med många universella tips, inklusive Optifit Tips och SafetySpace Tips
- Färgkodning på pipetten
- Fullständigt autoklaverbar, med endast 3 delar att rensa
- Mer ergonomisk design för lägre erforderlig pipetteringskraft
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0.9, 1.2, 3% |
| Certifikat och efterlevnad | ISO |
| Kompatibla tips | Optifit |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med | Lab |
| Modell | Proline Plus |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Mekanisk pipett |
| Volym (metrisk) | 2 till 20μ l |
| Visa | Rensa volymen |
| Visa mer |