Läs mer
Sartorius™ Biohit™ Proline enkanaliga mekaniska pipetter
Produktkod. 10758092 Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
0,2 till 2,5μ L
0,5 till 10μ l
2 till 20μ l
5 till 50μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10758092
Brand: Sartorius™ 720025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för universitet och högskolor eller vilket laboratorium som helst som söker kostnadseffektiva, pålitliga vätskehanteringsverktyg. Sartorius™ Biohit™ Proline enkanaliga mekaniska pipetter är pipetter med justerbart intervall som kan användas med många spetsmärken.
  • Lätt vikt med hög noggrannhet och precision för användning av proffs
  • Brett utbud av pipetter med justerbara eller fasta volymområden
  • Enkel volyminställning med klickstoppmekanism
  • Avslappnat grepp med ergonomiskt fingerstöd
  • Minskad risk för kontaminering med Safe-Cone-filter tillgängliga
  • Kompatibel med många universella tips, inklusive Optifit Tips och SafetySpace Tips
Proline Plus-modellerna har:
  • Färgkodning på pipetten
  • Fullständigt autoklaverbar, med endast 3 delar att rensa
  • Mer ergonomisk design för lägre erforderlig pipetteringskraft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0.6, 0.9, 2%
Certifikat och efterlevnad ISO
Kompatibla tips Optifit
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med Lab
Modell Proline Plus
Antal kanaler 1
Typ Mikropipett
Volym (metrisk) 5 till 50μ l
Visa Rensa volymen
Filtertyp Safe-Cone
Finger stil Ergonomi
För användning med (applikation) Den är idealisk för universitet och högskolor, eller alla laboratorier som söker ett kostnadseffektivt verktyg för vätskehantering
För användning med (utrustning) Lab
Precision 0.3, 0.6, 2%
Kvantitet 1 vardera
Repeterbarhet Ja
Motstånd Kemikalie