Läs mer
Sartorius Biohit™ Proline™ Pipetter med justerbar volym
Produktkod. 10043581 Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
10 till 100μ l
20 till 200μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10043581
Brand: Sartorius 720070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealiska mekaniska pipetter för universitets- och laboratoriebruk. Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetter med justerbar volym är prisvärda, exakta, praktiska och pålitliga verktyg för vätskehantering.
  • Enskilda kanaler
  • Kostnadseffektiv
  • Lättvikt
  • Avslappnat grepp med ergonomiskt fingerstöd
  • Noggrann, praktisk och pålitlig
  • Minskad risk för kontaminering med Safe-Cone-filter tillgängliga för modeller> 10 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0,6 % vid 200 μL, 0,8 % vid 100 μL, 2,5 % vid 20 μL
Kompatibla tips Safe-cone filterspetsar (standard eller plus)
Produktlinje Proline
Typ Pipett
Volym (metrisk) 20 till 200μ l
Finger stil Ergonomi
Ökar 1 μ l
Garanti 2 år