Läs mer
Sartorius Biohit™ Proline™ Pipetter med justerbar volym
Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
10 till 100μ l
20 till 200μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Enskilda kanaler
- Kostnadseffektiv
- Lättvikt
- Avslappnat grepp med ergonomiskt fingerstöd
- Noggrann, praktisk och pålitlig
- Minskad risk för kontaminering med Safe-Cone-filter tillgängliga för modeller> 10 μL
Specifications
Specifications
| Noggrannhet | 0,8 % vid 0,80 μL, 1 % vid 0,50 μL, 3 % vid 0,30 μL |
| Kompatibla tips | Safe-cone filterspetsar (standard eller plus) |
| Produktlinje | Proline |
| Typ | Pipett |
| Volym (metrisk) | 10 till 100μ l |
| Finger stil | Ergonomi |
| Ökar | 1 μ l |
| Garanti | 2 år |