Läs mer
Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetter med fast volym
Produktkod. 10237271 Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
2000μ L
5 000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10237271
Brand: Sartorius™ 722025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enkanalspipetter med fast volym.
Enkanalspipetter med fast volym.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0,5 μL
Certifikat och efterlevnad ISO 3696
ClipTip Optifit Tips, Ofiltrerade, Filtertips
Kompatibla tips Optifit Tips, Ofiltrerade, Filtertips
Justerbart spetsavstånd 120, 200, 300 μL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med Lab
Antal kanaler 1
Programmerbarhet Bil
Sterilitet Sterila
Typ Pipett med fast volym
Volym (metrisk) 100 μl
Filtertyp Safe-Cone-filter
Finger stil Ergonomi
För användning med (applikation) Den är särskilt utformad för upprepad och långvarig pipettering för att förhindra arbetsrelaterade hand-, arm- och axelbesvär eller repetitiv belastningsskada (RSI).
För användning med (utrustning) Laboratorier
Precision 0.3%
Kvantitet 1 vardera
Repeterbarhet < 0,20
Motstånd Kemikalie
Garanti 15 månader
Vikt (metrisk) 77 g