Läs mer
Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetter med fast volym
Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
2000μ L
5 000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Enkanalspipetter med fast volym.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0,3 μL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3696 |
| ClipTip | Optifit Tips, Ofiltrerade, Filtertips |
| Kompatibla tips | Optifit Tips, Ofiltrerade, Filtertips |
| Justerbart spetsavstånd | 1000 μL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med | Lab |
| Antal kanaler | 1 |
| Programmerbarhet | Bil |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |