Learn More
Sartorius Biohit™ Proline™ Enkanals mekanisk pipetter
Alle ansehen Sartorius Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (metrisk):
100 till 1 000μ l
1000 till 5000μ L
Ökar:
5,0 μL
50 μL
Noggrannhet:
0,5 %, 0,6 %, 0,7 %
0,6 %, 0,7 %, 2 %
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
Den första mekaniska pipettfamiljen i Biohit™ linje, Proline™ används fortfarande i många laboratorier runt om i världen, vilket vittnar om dess tidlösa, praktiska design och tillförlitlighet. Den är idealisk för universitet och högskolor, eller alla laboratorier som söker ett kostnadseffektivt pipetteringsverktyg.
- Mycket exakt och exakt, så den är lämplig för användning av både professionella och studenter
- Lättviktsenhet med ergonomiskt fingerstöd
- Det finns ingen anledning att klämma på pipetten, vilket minskar risken för RSI
- Justerbar, lättanvänd volyminställning med klick-stopp och tydlig volymdisplay
- Gör-det-själv-kalibrering möjliggör omkalibrering för olika vätskor
- Safe-Cone-filter tillgängliga för kontamineringsfri pipettering
- Spetskon konstruerad av slitstarkt material som är mycket kemiskt resistent
- Kompatibel med Optifit och SafetySpace™ tips
Spezifikation
Spezifikation
| Noggrannhet | 0,6 %, 0,7 %, 2 % |
| Certifikat och efterlevnad | CE, ISO9001 |
| Kompatibla tips | 1000 μL Optifit dricks, SafetySpace™ filterspets |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med | Pipettering med minimerad risk för kontaminering |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Mekanisk pipett |
| Volym (metrisk) | 100 till 1 000μ l |
| Finger stil | Ergonomi |
| För användning med (applikation) | Pipettering med minimerad risk för kontaminering |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur