Läs mer
Thermo Scientific™ BioLite™ Cellkulturbehandlade rätter
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 200
Paket med 500
Beskrivning
Upplev optimal prestanda med brett urval i storlekar, Thermo Scientific™ BioLite™ cellkulturbehandlade rätter passar en mängd experimentella behov samtidigt som de ger kostnadseffektivitet för ett brett urval av applikationer i din cellodlingsrutin.
•Cellkultur behandlad
• Steril pr ISO 11137, SAL 10 -6
• USP Klass VI och icke-cytotoxisk
• Icke-pyrogen
• Steril pr ISO 11137, SAL 10 -6
• USP Klass VI och icke-cytotoxisk
• Icke-pyrogen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 35 ml (brunn) |
| Kulturområde | 148 sq. cm |
| Material | Polyeten |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Typ | Cellodlingsskål |
| Volym (metrisk) Fungerar | 35 mL |
| nr per ärende | 120 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Visa mer |