Läs mer
Thermo Scientific™ BioLite™ Cellkulturbehandlade kolvar
Kulturområde:
175 cm 2
225 cm 2
25 cm 2
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Förslutningstyp:
Plugg tätning
Ventilerad
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 40
Beskrivning
Upplev optimal prestanda med brett urval i storlekar, Thermo Scientific™ BioLite™ cellodlingsbehandlade kolvar med filterlock och förseglingslock-alternativ passar en mängd experimentella behov samtidigt som de ger kostnadseffektivitet för ett brett urval av applikationer i din cellodlingsrutin.
•Steril pr ISO 11137, SAL 10 -6
• Icke-cytotoxisk
• Icke-pyrogen
• BSE/TSE-fri
• RNase/DNase-fri
• Mänskligt DNA-fritt
• USP Klass VI råvara
• Icke-cytotoxisk
• Icke-pyrogen
• BSE/TSE-fri
• RNase/DNase-fri
• Mänskligt DNA-fritt
• USP Klass VI råvara
Specifikationer
Specifikationer
| nr per ärende | 40/Cs. |
| Antal per förpackning | 5/Pk. |
| Produkttyp | Cellkulturflaska |
| Ytbeläggning | Cellkultur behandlad |
| Sterilitet | Sterila |
| Bottenform | Plan |
| Förslutningstyp | Ventilerad |
| Kulturområde | 175 cm 2 |
| Ytbehandling | Cellkulturbehandlad |
| Volym (metrisk) Fungerar | 50 mL |