Läs mer
Cole-Parmer™ Omrörare i BS-200-serien för cellkulturomrörningssystem
Produktkod. p-8658013
Modell:
MCS-102L
MCS-104L
MCS-104S
MCS-104XL
Kapacitet:
500 ml
1 l
5 l
Omrörningspositioner:
2
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11553789
Brand: Cole-Parmer™ 2183703
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omrörare i BS-200-serien för cellkulturomrörningssystem med skonsam omrörningsverkan främjar höga cellutbyten.
  • Mjuk start/stopp undviker överdriven turbulens i odlingsmediet
  • Intervallomrörning är idealisk för extremt ömtåliga celler
Cellkulturomrörningssystemet innehåller allt du behöver för att uppnå höga cellutbyten för din applikation. Funktionen mjukstart/stopp ger långsam acceleration och retardation av omröraren, undviker överdriven turbulens i odlingsmediet och eliminerar cellskador. Använd intervallomrörningsläget under vidhäftningsfasen för att ytterligare minska omrörning av media eller när du odlar särskilt ömtåliga celler. Omrörarna skapar praktiskt taget ingen värme vilket gör dem lämpliga för användning i både inkubatorer och kylrum.
Använd den biologiska omröraren med Cole-Parmer™ Essentials spinnerflaskenheter beställs —separat. Odlingsflaskorna med en unik basdesign och omröraren med bulbände säkerställer att cellerna lyfts upp i suspension med lägsta möjliga hastigheter, vilket främjar höga cellutbyten.
Specifikationer
Hastighet 0 till 80 rpm
Omrörningspositioner 4
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 1 l
Spänning 110/230 V
Wattal 2 W
Mått (L x B x H) 90 x 250 x 365 mm (H x W x D)
Höjd (engelska) 3,5 tum
Höjd (metrisk) 90 mm
Bredd (engelska) 9,8 tum
Bredd (metrisk) 250 mm
Elektriska krav 230/110 V, 50/60 Hz, 2 W
Frekvens 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad EN 61326-1:2006, EN 61010-1:2001, EN 61010-2-051:2003
Beskrivning För användning med Stuart™ Kulturflaskor och kärl (modeller: F7609, F7610, F7690, F7987, F7689, F7608)
Modell MCS-104S
Hastighetskontroll Mjukstart 20 sekunders acceleration/Softstop 20 sekunders retardation
Typ Biologisk omrörare
Vikt (metrisk) 4.1 kg
Fraktvikt (metrisk) 5.3 kg