Läs mer
Spectrum Labs™ Biotech CE dialysslang
MWCO:
300 kDa
Förpackningsstorlek:
10m
Beskrivning
- Hydrofil
- Symetrisk porositet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dialysslang |
| MWCO | 300 kDa |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Bredd (metrisk) | 31 mm platt bredd |
| Kapacitet (metrisk) | 3.1 mL/cm |
| Beskrivning | Förpackad våt i 0,05 % natriumazid |
| Formulering | Cellulosaester |
| Kvantitet | 10 m |