Läs mer
Biochrom Biovåg 3
Produktkod. 16610864
Inkluderar:
Spektrofotometer, Bluetooth-anslutning
Spektrofotometer, Bluetooth-anslutning, inbyggd seriell skrivare
Spektrofotometer, inbyggd seriell skrivare
Spektrofotometrar
Gränssnitt:
Stor skärm, knapp UI, USB Port, PC via PVC-programvara
Stor skärm, knapp UI, USB Port, PC via PVC-programvara, Bluetooth-anslutning
Skrivare ingår:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16610864
Brand: Biochrom 80300732
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Biowave 3 erbjuder alla möjligheter för en spektrofotometer av forskningskvalitet med en robust design och en rimlig kostnad gör den bra för studenter.
  • UV-Vis spektrofotometer med 5 nm bandbredd
  • Har en USB port för datainsamling
  • Förprogrammerade biovetenskapsmetoder, inklusive nukleinsyrakvantifiering (DNA, RNA och oligonukleotider), proteinanalyser och för cellodlingsdensitet (OD600 ) mätningar
  • Nukleinsyra skannar för renhetskontroll
  • Lågvolymkapacitet för användning med mikrovolymkyvetter
  • Ny optik med xenonkälla för lång lamplivslängd och låga driftskostnader
  • Välj att inkludera en inbyggd seriell skrivare, Bluetooth-anslutning eller båda
  • Lätt och stapelbar för förvaring
  • Spektrofotometer har 2 års garanti och Xenon-blixtlampan har 3 års garanti
  • IQ/OQ tillgänglig på begäran
Specifikationer
Strålens centrumhöjd 15 mm
Djup (engelska) 15,3 tum
Djup (metriskt) 390 mm
Detektortyp Twin CMOS Array
Visa Grafisk LCD
Språk Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, kinesiska, japanska
Ljuskälla Xenonblixt
Produktlinje Biovåg 3
Spektral bandbredd 5 nm
Typ UV-Vis-spektrofotometer
Spänning 100/115/220/230 V
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
För användning med (applikation) UV/Vis-spektrofotometri
För användning med (utrustning) Mikrovolymkyvetter
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Höjd (metrisk) 100 mm
Inkluderar Spektrofotometrar
Gränssnitt Stor skärm, knapp UI, USB Port, PC via PVC-programvara
Filtreringsgaller Platt galler
Buller ±0,005 topp till topp± 0,002 RMS
Fotometrisk linjäritet ±1,3 % eller± 0,008 A (den som är störst vid 546 nm)
Fotometriskt område -0,3 till 2,5 A, 0,3 till 199 %T
Fotometrisk repeterbarhet ±0,002 A till 0,5 A (vid 546 nm)
Skrivare ingår Nej
Form Rund
Stray Light >0.5 %T 340 nm
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Våglängds repeterbarhet ±1 nm
Vikt (engelska) 6.6 lb.
Vikt (metrisk) 3 kg
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 260 mm