Learn More
Bis-Tris,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Product Code. 11410822 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
25g
500g
Product Code. 11410822
Brand: MP Biomedicals 0219454690
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 6976-37-0
Molekylformel C8H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 209.242
MDL-nummer MFCD00002853
InChI-nyckel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2, 2-bis(Hydroxymethyl)-2, 2', 2,2-bis(Hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Specifications
Kemiskt namn eller material Bis-Tris
Namnnotering Cell culture reagent
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Formel vikt 209.2
Procent renhet ≥99%