Läs mer
Vismutkarbonatoxid, 98,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050001
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11327528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033216.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Opacifierare vid röntgendiagnostik, emaljfluss, keramiska glasyrer
Opacifierare vid röntgendiagnos, emaljfluss, keramiska glasyrer Vismutkarbonatoxid används i keramiska glasyrer och pärlfärgade beläggningar på plaster. Det används också som antacida och anti-diarré i medicinsk kemi. Vidare används det som ett fyllmedel i röntgentäta katetrar. Den används också i fyrverkerier och för att göra drakeägg. Utöver detta görs den till nanorörsmatriser som uppvisar antibakteriella egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5892-10-4
Molekylformel CBi2O5
Molekylvikt (g/mol) 509.97
MDL-nummer MFCD00010877
InChI-nyckel MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
Synonym bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide
PubChem CID 16683095
ChEBI CHEBI:31291
IUPAC-namn bis(oxobismutanyl)karbonat
LEDER C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth carbonate oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,1282
Löslighetsinformation Practically insoluble in water,alcohol; Soluble in nitric acid,hydrochloric acid,concentrated acetic acid;Soluble in mineral acid and glacial acetic acid; Insoluble in water.
Formel vikt 509.97
Procent renhet ≤98.5%
Densitet 6.86 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.