Läs mer
Vismutsubsalicylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407273
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11383978
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040395.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14882-18-9 | C7H6BiO4 | 363.101 g/mol
För att ge pärlemorfärgad yta till cellulosabaserade, polystyren- och fenolformaldehydhartser. Typisk kranbulkdensitet 0,43g/cm^3Bismuthsubsalicylat används för att behandla tillfälliga besvär i magen och mag-tarmkanalen, såsom diarré, matsmältningsbesvär, halsbränna och illamående. Det fungerar också som en antacida. Det övas för att minska antalet tarmrörelser och för att göra avföringen fastare. Det används också för att minska inflammation i tarmen. Det används vidare i tillväxtmedier för selektiv isolering av mikroorganismer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14882-18-9
Molekylformel C7H6BiO4
Molekylvikt (g/mol) 363.101
MDL-nummer MFCD00085368
InChI-nyckel QBWLKDFBINPHFT-UHFFFAOYSA-L
Synonym bismuth subsalicylate, bismuth oxysalicylate, wismutsubsalicylat, bismuth oxide salicylate, stabisol, vismut, bismuthi subsalicylas, spiromak forte, pepto-bismol, bismutum subsalicylicum
PubChem CID 16682734
IUPAC-namn 1,3,2$1^{2}-bensodioxabismin-4-on;hydrat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)O[Bi]O2.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth subsalicylate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 96%
Löslighetsinformation Practically insoluble in water,alcoholSoluble in acid and alkali. Insoluble in cold water,ethanol,diethyl ether and n-octanol.
Formel vikt 362.09
Odör Odorless
Utseende White powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth subsalicylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.