Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Biuret, 97%, extra ren
Produktkod. 10672973 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10672973
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-19-0 | C2H5N3O2 | 103.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-19-0
Molekylformel C2H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 103.08
InChI-nyckel OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym biuret, allophanamide, imidodicarbonic diamide, carbamylurea, ureidoformamide, dicarbonimidic diamide, allophanic acid amide, allophanimidic acid, dicarbamylamine, isobiuret
PubChem CID 7913
ChEBI CHEBI:18138
IUPAC-namn karbamoylurea
LEDER C(=O)(N)NC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biuret
Smältpunkt 187°C to 194°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (ex N)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCONHCONH2
Kvantitet 25 g
Beilstein 03,7
Merck Index 15,131
Löslighetsinformation Solubility in water: 2g/100mL water (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohols,slightly soluble in diethyl ether
Formel vikt 103.08
Procent renhet 97%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Biuret
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.