Läs mer
Thermo Scientific™ Svart 96-Well Immuno Tallrikar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10364715
Ytbehandling:
Hög bindning
MaxiSorp
Medium bindning
PolySorp
Universalbindning
Volym (metrisk) Fungerar:
280μ l
350μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 80
Produktkod. 10364715
Brand: Thermo Scientific™ 9502867
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför kvantitativa och kvalitativa immunanalyser, som ELISA och bindningsanalyser, med dessa svarta immunplattor med 96 brunnar, tillgängliga i ett urval av tre yttyper.
Utför kvantitativa och kvalitativa immunanalyser, som ELISA och bindningsanalyser, med Thermo Scientific™ Svart 96-Well Immuno Tallrikar. Med ett val av tre yttyper och optimal bindning, minimerar dessa plattor bakgrund i fluorescensavläsning.
Funktioner
  • Plattan har SBS fotavtryck— passar standardutrustning
  • Plattbottnade brunnar
  • Certifierad bindningshomogenitet/reproducerbarhet
Val av yta:
  • Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ och Universal Binding (UB) är för absorption av hydrofoba molekyler.
  • Thermo Scientific MaxiSorp är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalyser.
  • Microfluor 2 och Microlite 2+ är något hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler.
Kompatibel med:
Kompatibel med lock för Thermo Scientific MicroWell plattor, tätningstejp och andningsbart membran
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Hydrofobisk
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Detektionsmetod fluorescens
Array 8 x 12
Förpackning 50 askar
Bindningstyp Adsorption
Färg Svart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 350μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 350μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Universalbindning
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) fluorescens
nr per ärende 50
Antal per förpackning 25
Plattblockering Ingen
Kvantitet 50/Cs.
Målmolekyl Lipider