Läs mer
Thermo Scientific™ Ledande automationstips för Qiagen™ Arbetsstationer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10244711
Volym (metrisk):
300 μl
1000 μl
1100μ L
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 10244711
Brand: Thermo Scientific™ 951252
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Qiagen™ Universal pipetteringssystem, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens.
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Qiagen™ Universal pipetteringssystem, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Deras överlägsna spets rakhet och en låg variationskoefficient ger exakt och exakt prestanda. Kompatibel med: Qiagen Rosys , Colibri och BioRobot 3000/8000/9600/9604.
  • Finns i icke-steril, steril och med ART™ filterteknik
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 300 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Svart
Formatera Ställ
Tipsstil Ledande
Förpackning 96 spetsar/fack, 10 brickor/fodral
För användning med (utrustning) Universal Fit, Qiagen
Produktlinje Qiagen
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet