Läs mer
mb2 Svarta Boeing-stolar
:
Rymmer 5 pads
Beskrivning
- Chair in artificial leather
- Seat and back in black artificial leather upholstered
- Backrest mechanism in height, depth and permanent contact adjustable and in every position lockable
- Pneumatic cylinder mid
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- Glides.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Boeing Seat |
| Färg | Svart |
| Justerbar (höjd) | Yes |
| Justerbar | Height |
| Tillbaka stil | Ergonomic |
| Höjd (metrisk) | 700 mm |
| Håller | 5 kuddar |
| Sitthöjd | 470 to 670 mm |
| Vikt (metrisk) | 9.66 kg |
| Med armstöd | No |
| Visa mer |