Läs mer
Fisherbrand™ Svarta fenolkepsar
Handla allt Fisherbrand Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Halsfinish:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
Kvantitet:
12
576
1600
3100
5500
missing translation for 'unitSize'
Paket med 1600
Paket med 576
Specifications
Specifications
| Färg | Svart |
| Kvantitet | 576 |
| Stängningsfärg | Svart |
| Halsfinish | 28-400 |
| Förslutning ingår | Nej |
| Produkttyp | Fodrad mössa |
| Förslutningsfoder | Kona av polyeten |
| Stängningsmaterial | Fenol |