Läs mer
mb2 Svarta säten
:
Höjd: 540mm
Beskrivning
- Chair in fabric black
- Seat and back in blue fabric upholstered
- Asynchronous mecanism, adjustable seat and backrest
- Pneumatic cylinder low
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- Hard floor castors 50 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Högformad stol |
| Färg | Svart |
| Justerbar (höjd) | Yes |
| Justerbar | Height |
| Tillbaka stil | Ergonomic |
| Höjd (metrisk) | 540 mm |
| Håller | 5 hjul |
| Sitthöjd | 440 to 560 mm |
| Vikt (metrisk) | 10.20 kg |
| Med armstöd | No |
| Visa mer |