Läs mer
Brand™ Silberbrand™ Borosilicate Glass Class B Volumetric Flask
Produktkod. p-8000976 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Gräns för fel:
±0.06 mL
±0.09 mL
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 mL
±0.6 mL
±0.9 mL
±1.8 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11858351
Brand: Brand™ 36748
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Manufactured from Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. BRAND™ Silberbrand™ Borosilicate Glass Class B Volumetric Flask includes polypropylene stopper. White enamel DE-M marking provides quick volume check.
  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042
  • Class B
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Includes polypropylene stopper
  • White enamel DE-M marking provides quick volume check
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Calibrated To Contain
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polypropylene
Färg Clear
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borosilicate Glass
Gräns för fel ±0.09 mL
nr per ärende 2 Piece
Tolerans ±0.09 mL
Klass B
Stängningsstorlek 12/21