Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-märkes bulbpipetter, med batchcertifikat
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
2.5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
- Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas
- 1-Mark med DE-M Märkning i blå emalj
- Klass AS
- DIN EN ISO 648 certifierade
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Väntetid: 5 sekunder
- Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
- Total beställning levererad från ett parti (i den mån det är möjligt)
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS, Soda Lime Glas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Blått |
| Typ av examen | DE-M Märkning |
| Tolerans | ±0,010 |
| Volym (metrisk) | 2.5 mL |
| Längd (metrisk) | 330 mm |
| Visa mer |