Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 2-marks bulbpipetter, med batchcertifikat
Handla allt Brand Produkter
:
Kapacitet: 1 ml
Beskrivning
- Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas
- 2 märken med DE-M-märkning i blå emalj
- Klass AS
- DIN EN ISO 648 certifierade
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Väntetid: 5 sekunder
- Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
- Total beställning levererad från ett parti (i den mån det är möjligt)
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS, Soda Lime Glas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Blått |
| Examen | 0.1 mL |
| Typ av examen | DE-M Märkning |
| Tolerans | ±0,008 ml |
| Färg | Blått |
| Visa mer |