Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 2-marks bulbpipetter, med certifikat
Produktkod. p-7147819 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15814968
Brand: BRAND™ 929722
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 2-Mark Bulb Pipets inkluderar DE-M-märkning i blå emalj. Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat.
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas
  • 2 märken med DE-M-märkning i blå emalj
  • Klass AS
  • DIN EN ISO 648 certifierade
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Väntetid: 5 sekunder
  • Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648, ISO 1769
Klass AS
Material AR-GLAS, Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Blått
Examen 0.1 mL
Typ av examen DE-M Märkning
Tolerans ±0,008 ml
Färg Blått
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Typ Glödlampa pipett