Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatisk byrett
Produktkod. 10428952 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10428952
Brand: BRAND™ 22761
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BLAUBRAND™ Automatisk byrett med i-avstängningskran, sidoavstängningskran och PTFE-avstängningskran.
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Schellbach rand
  • Mellanstoppkran för att recirkulera kvarvarande vätska
  • Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Examen 0.02 mL
Inkluderar Blå Schellbach Rand
Kran i-avstängningskran, sidoavstängningskran, PTFE-avstängningskran
Garanti 12 månader
Typ Buret