Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Bang Pattern Micro Burette
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0.01 mL |
| Antal per förpackning | 2 |
| Kran | Rak |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,01 ml |
| Klass | Klass AS |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 385, USP |