Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas kalibrerade densitetsflaskor
Produktkod. 10747981 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10747981
Brand: BRAND™ 43320
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrerad densitetsflaska gjord med borosilikatglas som är idealisk för användning i de flesta forsknings-, vetenskapliga och andra typer av laboratoriemiljöer.
Gay-Lussac densitetsflaskor tillverkade av borosilikatglas.
  • Överensstämmer med DIN ISO 3507 standarder
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
  • Inkluderar individuellt certifikat.
  • Stoppare NS 10/19 med kapillär.
  • Toppen av propp slipad och polerad.
  • Volymen i cm³ specificeras med en precision på 3 decimaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 Varje
Typ Gay-Lussac
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas
Produkttyp Pyknometer