Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas kalibrerade densitetsflaskor
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kalibrerad densitetsflaska gjord med borosilikatglas
- DÅN ISO 3507, typ Gay-Lussac
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Inkluderar individuellt certifikat
- Stoppare NS 10/19 med kapillär
- Toppen av propp slipad och polerad
- Volymen i cm³ specificeras med en precision på 3 decimaler
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Kalibrerad densitetsflaska |