Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas Klass A USP Volumetrisk kolv, med certifikat
Produktkod. 15801198 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15801198
Brand: BRAND™ 956943
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klass A borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. Inkluderar propp av polypropen. DE-M-märkning ger enkel volymkontroll. Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse.
  • Tillverkad av klass A borosilikatglas.
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Polypropenpropp ingår.
  • DE-M-märkning ger enkel volymkontroll.
  • Kalibrerad för att innehålla. (TC, In)
  • Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042, USP batchcertifikat, USP individuellt intyg på begäran
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,020 ml
nr per ärende 2 stycken
Klass A
Stängningsstorlek 10/19