Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas Klass A USP Volumetrisk kolv, med certifikat
Shop All Brand Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Varje
Description
- Tillverkad av klass A borosilikatglas.
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
- Polypropenpropp ingår.
- DE-M-märkning ger enkel volymkontroll.
- Kalibrerad för att innehålla. (TC, In)
- Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
Specifications
Specifications
| Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042, USP batchcertifikat, USP individuellt intyg på begäran |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Gräns för fel | ±0,08 ml |
| nr per ärende | 2 stycken |
| Klass | A |
| Stängningsstorlek | 14/23 |