Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas Klass A USP Volymflaska med glaspropp, med certifikat
Produktkod. 15442413 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15442413
Brand: BRAND™ 956979
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klass A borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. DE-M-märkning ger enkel volymkontroll. Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse.
  • Tillverkad av klass A borosilikatglas.
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla. (TC, In.)
  • Glaspropp ingår.
  • DE-M-märkning ger enkel volymkontroll.
  • Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042, USP batchcertifikat, USP individuellt intyg på begäran.
Stängningsmaterial Glas
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,08 ml USP
nr per ärende 2 stycken
Klass A
Stängningsstorlek 14/23