Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas Volymflaska av klass A med glaspropp, med batchcertifikat
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Tillverkad av klass A borosilikatglas.
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
- Kalibrerad för att innehålla. (TC, In.)
- Glaspropp ingår.
- DE-M-märkning ger enkel volymkontroll.
- Total beställning levererad från ett parti (i den mån det är möjligt)
Specifications
Specifications
| Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042, USP batchcertifikat, USP individuellt intyg på begäran. |
| Stängningsmaterial | Glas |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Gräns för fel | ±0,08 ml USP |
| nr per ärende | 2 stycken |
| Klass | A |
| Stängningsstorlek | 14/23 |