Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Graderade mätpipetter
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0.1 mL
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- AR-GLAS™ konstruktion
- Klass A, DE-M märkning
- Felgränser och underindelning enligt DIN 12689
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Alla BLAUBRAND™ graderade pipetter levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
- På begäran även tillgänglig med individuellt certifikat, USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,001 ml |
| Kalibrerad | Ja |
| Kalibrering | Att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12689 |
| Klass | A |
| Material | AR-GLAS |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Blått |
| Examen | 0.001 mL |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Visa mer |