Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klass A volymflaskor
Produktkod. p-8000578 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Hals stil:
Bred
Smal
Gräns för fel:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11864150
Brand: BRAND™ 36849
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klass A volymflaskor är kalibrerade för att innehålla en exakt mängd vätska vid en specifik temperatur. Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar. Inkluderar polypropenpropp och DE-M-märkning.
  • Klass A volymflaska
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar
  • Inkluderar polypropenpropp och DE-M-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,1 ml
Hals stil Smal
nr per ärende 2 förpackningar
Graderad Ja
Klass A
Förslutningstyp Propp
Stängningsstorlek 14/23