Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas volymflaskor med glaspropp
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Hals stil:
Bred
Smal
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Klass A volymflaska
- Tillverkad av borosilikatglas
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder
- DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar
- DE-M-märkning ger snabb och exakt volymkontroll
- Glaspropp ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Stängningsmaterial | Glas |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | DE-M Märkning |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Gräns för fel | ±0,04 ml |
| Hals stil | Bred |
| nr per ärende | 2 förpackningar |
| Visa mer |