Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas volymflaskor med glaspropp
Produktkod. 12085312 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Hals stil:
Bred
Smal
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 12085312
Brand: BRAND™ 37262
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klass A volymflaska med glaspropp finns i både smalhalsade och bredhalsade alternativ i en mängd olika storlekar. DE-M-märkning på halsen ger snabb och exakt volymkontroll.
  • Klass A volymflaska
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder
  • DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar
  • DE-M-märkning ger snabb och exakt volymkontroll
  • Glaspropp ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Glas
Färg Klart
Beskrivning DE-M Märkning
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,15 ml
Hals stil Smal
nr per ärende 2 förpackningar
Graderad Ja
Klass A
Stängningsstorlek 14/23