Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Klass AS AR-Glass Volumetrisk bulbpipett med certifikat
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
6 mL
10 mL
30 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- AR-GLAS™ construction to DIN EN ISO 648
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Class AS, DE-M marking
- Waiting time 5 seconds
- Includes USP batch certificate.
- Delivered with individual USP conformity certificate
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0.01 mL USP |
| Kalibrerad | Yes |
| Kalibrering | To Deliver |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 648 |
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graderad | Yes |
| Typ av examen | DE-marking |
| Färg | Orange |
| Volym (metrisk) | 6 mL |
| Visa mer |