Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA klass A borosilikatglas högformsmätcylindrar
Produktkod. 10339710 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
missing translation for 'unitSize'
Paket med 2
Varje
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10339710
missing translation for 'mfr': BRAND™ 32764
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Blaubrand™ ETERNA klass A borosilikatglas högformsmätcylindrar inkluderar integrerad pip och sexkantig glasbas för stabilitet. DE-M-märkning av bärnstensfärger ger snabb och enkel volymbedömning.
  • Klass A hög form mätcylinder konstruerad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 4788 standarder
  • Autoklaveringsbar
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
  • Med integrerad pip och sexkantig glasbotten för stabilitet
  • DE-M-märkning av bärnstensfärger ger snabb och enkel volymbedömning
  • USP individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Objektbeskrivning DE-M Märkning, bärnstensfärgade graderingar
Bastyp Hexagonal
Kalibrering Att innehålla
Skala Färg Bärnsten
Form Rund
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass A
Höjd (metrisk) 505 mm
Toleransmått ±10 ml
Typ Graderad mätcylinder
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Inkluderar Batch-certifikat
Examen 20 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 20mL
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado