Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA klass A borosilikatglas högformsmätcylindrar
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Klass A hög form mätcylinder konstruerad av borosilikatglas
- Överensstämmer med DIN EN ISO 4788 standarder
- Autoklaveringsbar
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
- Med integrerad pip och sexkantig glasbotten för stabilitet
- DE-M-märkning av bärnstensfärger ger snabb och enkel volymbedömning
- USP individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran
Specifikationer
Specifikationer
| Objektbeskrivning | DE-M Märkning, bärnstensfärgade graderingar |
| Bastyp | Hexagonal |
| Kalibrering | Att innehålla |
| Skala Färg | Bärnsten |
| Form | Rund |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4788 |
| Klass | A |
| Höjd (metrisk) | 465 mm |
| Toleransmått | ±5 ml |
| Typ | Graderad mätcylinder |
| Visa mer |