Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klass AS USP Lamppipetter, med certifikat
Produktkod. p-7147831 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15895552
Brand: BRAND™ 950502
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas och uppfyller DIN EN ISO 648 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klass AS Bulbpipetter levereras med styck USP intyg om överensstämmelse.
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas.
  • DIN EN ISO 648. Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
  • Väntetid 5 sekunder.
  • Levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648, DIN 12691
Klass AS
Material AR-GLAS, Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Typ av examen DE-M Märkning
Tolerans 0.008 mL
Färg Blått
Volym (metrisk) 1 mL
Typ Volumetrisk bulbpipett