Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Enmärkes glödpipetter, med certifikat
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
2 mL
2.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Volumetriska pipetter, klass AS , Soda-lime glas, 1 märkning, blå gradering
- Blaubrand™ DIN EN ISO 648
- DE-M-märkning med batchnummer
- Gradering och inskriptioner i starkt kontrasterande blå emalj Kalibrerad för att leverera (EX )
- Alla Blaubrand™ volumetriska pipetter levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per tillverkarens ytterförpackning (upp till 2ml: 12 cylindrar, över 2 ml: 6 cylindrar per förpackning)
- Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 648 |
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Min. Flödestid | 5 sek. |
| Tolerans | 0.01 mL |
| Volym (metrisk) | 2.5 mL |
| Längd (metrisk) | 330 mm |
| Typ | Enmarks glödpipett |