Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Enmärkes glödpipetter, med certifikat
Produktkod. p-7147823 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
2 mL
2.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15801475
Brand: BRAND™ 929703
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unik klass AS volumetriska pipetter gjorda av Soda-lime glas med 1 markering och blå gradering. Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat.
  • Volumetriska pipetter, klass AS , Soda-lime glas, 1 märkning, blå gradering
  • Blaubrand™ DIN EN ISO 648
  • DE-M-märkning med batchnummer
  • Gradering och inskriptioner i starkt kontrasterande blå emalj Kalibrerad för att leverera (EX )
  • Alla Blaubrand™ volumetriska pipetter levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per tillverkarens ytterförpackning (upp till 2ml: 12 cylindrar, över 2 ml: 6 cylindrar per förpackning)
  • Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648
Klass AS
Material AR-GLAS
Min. Flödestid 5 sek.
Tolerans 0.01 mL
Färg Orange
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 330 mm
Typ Enmarks glödpipett