Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Enmärkes pipetter i glas, klass A, med certifikat
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0.5 mL
15 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av AR-GLAS™
- Optimerad flödesgeometri i spetsen säkerställer tillförlitlig vätskedispensering från pipetten
- Brandpolerade kanter för mer hållbarhet
- Finns i alla ISO storlekar från 0,5 till 100 ml
- Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP |
| Klass | A |
| Material | AR-GLAS |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Typ | Glödlampa pipett |