Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Enmarks pipetter i glas, klass A, USP , Certifierad
Produktkod. p-5164098 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
7 mL
15 mL
25 mL
40 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Produktkod. 15338207
Brand: BRAND™ 30601
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blå emalj med hög kontrast representerar en optimal kombination av motstånd och läsbarhet
  • Tillverkad av AR-GLAS™
  • Optimerad flödesgeometri i spetsen säkerställer tillförlitlig vätskedispensering från pipetten
  • Brandpolerade kanter för mer hållbarhet
  • Finns i alla ISO storlekar från 0,5 till 100 ml
  • Levereras med batchnummer och medföljande USP batchcertifikat i originalförpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP
Klass A
Material AR-GLAS
Sterilitet Non-sterile
Graderad No
Färg Black
Volym (metrisk) 0.5 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Typ Glödlampa pipett
Disponibel Reusable
För användning med (utrustning) Pipet Controller