Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-marks bulbpipetter
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Tolerans:
±0,005
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
0.015 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Längd (metrisk):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
585 mm
Förpackningsstorlek
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivelse
- Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas
- 1-Mark med DE-M Märkning i blå emalj
- Klass AS
- DIN EN ISO 648 certifierade
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Väntetid: 5 sekunder
- Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
- DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS, Soda Lime Glas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Blått |
| Typ av examen | DE-M Märkning |
| Kvantitet | 6-pack |
| Tolerans | ±0,02 ml |
| Färg | Rött |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion