Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 2-marks bulbpipetter
Produktkod. 11818281 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Tolerans:
±0,005 ml
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Längd (metrisk):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11818281
Brand: BRAND™ 29723
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 2-Mark Bulb Pipets inkluderar DE-M-märkning i blå emalj. Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren. DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas
  • 2 märken med DE-M-märkning i blå emalj
  • Klass AS
  • DIN EN ISO 648 certifierade
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Väntetid: 5 sekunder
  • Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648, ISO 1769
Klass AS
Material AR-GLAS, Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Blått
Examen 0.1 mL
Typ av examen DE-M Märkning
Kvantitet 12 st
Tolerans ±0,01 ml
Färg Orange
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 330 mm
Typ Glödlampa pipett