Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 2-marks bulbpipetter
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Tolerans:
±0,005 ml
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Längd (metrisk):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
- Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas
- 2 märken med DE-M-märkning i blå emalj
- Klass AS
- DIN EN ISO 648 certifierade
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Väntetid: 5 sekunder
- Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
- DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS, Soda Lime Glas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Blått |
| Examen | 0.1 mL |
| Typ av examen | DE-M Märkning |
| Kvantitet | 6-pack |
| Tolerans | ±0,01 ml |
| Visa mer |